42077
Cianoborohidruro de sodio
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Cianotrihidroborato de sodio
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (wt., redox titration)
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
impurezas
≤1000 ppm residual solvent (tetrahydrofuran)
≤3000 ppm residual solvent (toluene)
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 100 mg/mL, clear to faintly turbid, colorless
trazas de anión
(may contain traces of cyanide and borohydride)
trazas de catión
Ag: ≤2.5 mg/kg
Cd: ≤2.5 mg/kg
Cr: ≤2.5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mo: ≤2.5 mg/L
Ni: ≤2.5 mg/kg
idoneidad
suitable for manufacturing use
cadena SMILES
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
Clave InChI
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?