Merck
316393
Sigma-Aldrich
Triacetoxiborohidruro de sodio
97%
Sinónimos:
STAB
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3COO)3BHNa
Número de CAS:
Peso molecular:
211.94
Beilstein/REAXYS Number:
4047608
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
116-120 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].CC(=O)O[BH-](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C6H10BO6.Na/c1-4(8)11-7(12-5(2)9)13-6(3)10;/h7H,1-3H3;/q-1;+1
InChI key
HHYFEYBWNZJVFQ-UHFFFAOYSA-N
General description
El triacetoxiborohidruro de sodio (NaBH(OAC)3) es particularmente eficaz en las aminaciones reductoras debido a su gran alcance, suavidad y selectividad. En muchas aplicaciones se prefiere al cianoborohidruro de sodio (NaBH3CN) debido a la toxicidad reducida de los productos secundarios formados así como y a los mejores rendimientos y reproducibilidad durante la síntesis.
Application
El triacetoxiborohidruro de sodio o [NaBH(OAc)3] puede utilizarse como un reactivo:
  • En la aminación reductora de cetonas y aldehídos.
  • Para preparar N-bencil-γ-valerolactama mediante reacción con metil 4-oxopentanoato y bencilamina mediante aminación/lactamización reductiva.
  • Para reducir iminas y enaminas a las correspondientes aminas.
  • Para reducir quinolinas e isoquinolinas a los correspondientes derivados tetrahidro.
  • En la hidroboración de alquenos.
  • Para sintetizar birradicales nitróxido destinados a crear enlaces entre grupos terminales de gran relaxividad y dendrímeros.
Aplicaciones en las que se utiliza triacetoxiborohidruro de sodio
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Use of Sodium Triacetoxyborohydride in Reductive Amination of Ketones and Aldehydes
Abdel-Magid et al.
ACS Symp. Ser., 641, 201-216 (1996)
A review on the use of sodium triacetoxyborohydride in the reductive amination of ketones and aldehydes
Abdel-Magid AF and Mehrman SJ
Organic Process Research & Development, 10(5), 971-1031 (2006)
Methods of enhancement of reactivity and selectivity of sodium borohydride for applications in organic synthesis
Periasamy M and Thirumalaikumar M
Journal of Organometallic Chemistry, 609(1-2), 137-151 (2000)
Ethan M McBride et al.
Forensic science international, 288, 278-282 (2018-05-23)
Impurity profiling has been used as a useful tool for analyzing nearly every drug class currently known on the illicit market. Impurities present within seized samples have the potential to determine source of origin, route of synthesis used, as well
Synlett, 537-537 (1990)
Artículos
Sodium triacetoxyborohydride