296945
Sodium cyanoborohydride solution
5.0 M in 1 M NaOH
Sinónimos:
Sodium borocyanohydride, Sodium cyanoborohydride, Sodium cyanotrihydroborate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
5.0 M in 1 M NaOH
densidad
1.083 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Na+].[H][B-]([H])([H])C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
Clave InChI
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Direct conversion of heterocyclic aldehydes to esters (oxidizing behavior)
- Reductive amination reactions
- Intramolecular reductive cyclization reactions
- Reductions reactions
- Preparation of dicyanoborate-based ionic liquids as hypergolic fluids for bipropellants
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?