Documentos
1.05423
Supelco
Ammonia solution
28-30%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Hidróxido de amonio solution, Agua amoniacal, Amoníaco acuoso
About This Item
Fórmula lineal:
NH4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
35.05
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
MDL number:
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.21
product name
Disolución de amoníaco al 28-30 %, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
635 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
expl. lim.
27 %
concentration
28.0-30.0% NH4OH
impurities
≤0.020 ppm Ag (Silver)
≤0.020 ppm Ga (Gallium)
≤0.020 ppm In (Indium)
≤0.020 ppm Li (Lithium)
≤0.050 ppm Ba (Barium)
≤0.050 ppm Cd (Cadmium)
≤0.050 ppm Co (Cobalt)
≤0.050 ppm Cr (Chromium)
≤0.050 ppm Mn (Manganese)
≤0.050 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.050 ppm Ni (Nickel)
≤0.050 ppm Pb (Lead)
≤0.050 ppm Tl (Thallium)
≤0.100 ppm Au (Gold)
≤0.100 ppm Bi (Bismuth)
≤0.100 ppm Cu (Copper)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm Mg (Magnesium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.100 ppm Sn (Tin)
≤0.100 ppm Sr (Strontium)
≤0.100 ppm Ti (Titanium)
≤0.100 ppm Zn (Zinc)
≤0.2 ppm Sulphide (S)
≤0.3 ppm Chloride (Cl)
≤0.5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤0.500 ppm Al (Aluminium)
≤0.500 ppm As (Arsenic)
≤0.500 ppm Ca (Calcium)
≤0.500 ppm K (Potassium)
≤0.500 ppm Na (Sodium)
≤10 ppm Carbonate (as CO2)
≤10 ppm Non volatile matter
≤2 ppm Nitrate (NO3)
≤2 ppm Pyridine and related substances
≤2 ppm Sulphate (SO4)
≤5 ppm Silicate (as SiO2)
≤5 ppm Substances reducing potassium permanganate
SMILES string
[NH4+].[OH-]
ign. residue
≤10 ppm
pH
>12 (20 °C in H2O, strongly alkaline)
bp
32 °C
mp
-72 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
0.892-0.910 (relative density (d 20/20))
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Debido a aspectos de calidad y seguridad, la disolución de amoníaco ya no se ofrecerá en botellas de vidrio, sino únicamente en botellas de HDPE.
Tenga en cuenta las siguientes sustituciones:
1054231000 (botella de vidrio de 1 l) sustituida por 1054231011 (botella de HDPE de 1 l)
1054232500 (botella de vidrio de 2,5 l) sustituida por 1054232511 (botella de HDPE de 2,5 l)
Más información sobre nuestras botellas de HDPE ergonómicas e irrompibles puede encontrarse aquí: www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle
Analysis Note
Valoración (acidimétrica, NH₃): 28,0 - 30,0 %
Identidad: pasa la prueba
Aspecto: pasa la prueba
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Densidad (d 20-20): 0,892 - 0,910
Carbonatos (como CO₂): ≤ 10 ppm
Cloruros (Cl): ≤ 0,3 ppm
Nitratos (NO₃): ≤ 2 ppm
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,5 ppm
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,5 ppm
Silicatos (como SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfatos (SO₄): ≤ 2 ppm
Sulfuros (S): ≤ 0,2 ppm
Ag (Plata): ≤ 0,020 ppm
Al (Aluminio): ≤ 0,500 ppm
As (Arsénico): ≤ 0,500 ppm
Au (Oro): ≤ 0,100 ppm
Ba (Bario): ≤ 0,050 ppm
Bi (Bismuto): ≤ 0,100 ppm
Ca (Calcio): ≤ 0,500 ppm
Cd (Cadmio): ≤ 0,050 ppm
Co (Cobalto): ≤ 0,050 ppm
Cr (Cromo): ≤ 0,050 ppm
Cu (Cobre): ≤ 0,100 ppm
Fe (Hierro): ≤ 0,100 ppm
Ga (Galio): ≤ 0,020 ppm
In (Indio): ≤ 0,020 ppm
K (Potasio): ≤ 0,500 ppm
Li (Litio): ≤ 0,020 ppm
Mg (Magnesio): ≤ 0,100 ppm
Mn (Manganeso): ≤ 0,050 ppm
Mo (Molibdeno): ≤ 0,050 ppm
Na (Sodio): ≤ 0,500 ppm
Ni (Níquel): ≤ 0,050 ppm
Pb (Plomo): ≤ 0,050 ppm
Pt (Platino): ≤ 0.100 ppm
Sn (Estaño): ≤ 0,100 ppm
Sr (Estroncio): ≤ 0,100 ppm
Ti (Titanio): ≤ 0,100 ppm
Tl (Talio): ≤ 0,050 ppm
Zn (Cinc): ≤ 0,100 ppm
Piridina y sustancias relacionadas: ≤ 2 ppm
Sustancias reductoras del permanganato (ACS): pasa la prueba
Sustancias reductoras del permanganato de potasio: ≤ 5 ppm
Residuos de la ignición: ≤ 10 ppm
Materia no volátil: ≤ 10 ppm
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
This study is aimed at developing and validating an LC-ESI-ion trap-MS/MS method for identification and quantification of ethyl glucuronide (EtG) and ethyl sulfate (EtS) as ethanol biomarkers for urine analysis.
Contenido relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.