Documentos clave
8.18053
Sigma-Aldrich
Sodium cyanoborohydride
for synthesis
Sinónimos:
Sodium cyanoborohydride, Sodium cyanotrihydridoborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH3BNNa
Número de CAS:
Peso molecular:
62.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352306
Número índice de la CE:
247-317-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
241-243 °C
temperatura de transición
flash point 70 °C
densidad
1.12 g/cm3 at 28 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[B+3].N#[C-].[H-].[H-].[H-]
InChI
1S/CN.B.Na.3H/c1-2;;;;;/q-1;+3;+1;3*-1
Clave InChI
IVGYREMSCQFSBM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Protocols for Efficient Chemical Synthesis of N2‐Modified Guanosine Phosphate Derivatives: This research describes methods using sodium cyanoborohydride in the chemical synthesis of guanosine phosphate derivatives, essential for mRNA labeling in drug discovery applications (A Senthilvelan et al., 2023).
  • Synergistic Effect of Sodium Cyanoborohydride in Pb‐Sn Perovskite Solar Cells: Discusses the use of sodium cyanoborohydride as a multifunctional reducing agent at interfaces in perovskite solar cells, pertinent to material science, particularly in energy-related applications (J Song et al., 2023).
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C