452882
Borohidruro de sodio
powder, ≥98.0%
Sinónimos:
Tetrahidruroborato de sodio
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0%
form
powder
contains
0.45-0.70% Magnesium carbonate as anticaking agent
reaction suitability
reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤100 ppm Silica
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cation traces
Fe: ≤5 ppm
greener alternative category
, Enabling
SMILES string
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- Para preparar alcoholes saturados mediante la reducción de aldehídos y cetonas conjugados.
- Junto con níquel Raney para la reducción de compuestos nitroaromáticos a arilaminas.
- En la síntesis de aminas secundarias por aminación reductiva de cetonas y aldehídos en presencia de un catalizador ácido.
- En la síntesis de δ y γ lactonas mediante la reducción de anhídridos cíclicos.
- Para la reducción quimioselectiva de aminoácidos y péptidos N - protegidos a los alcoholes correspondientes.
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Los clientes también vieron
Artículos
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials