1.06371
Borohidruro de sodio
for analysis
Sinónimos:
Borohidruro de sodio
About This Item
Productos recomendados
grade
for inorganic trace analysis
Quality Level
vapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
autoignition temp.
220 °C
potency
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.02 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
500 °C (decomposition)
mp
>360 °C (slow decomposition)
transition temp
flash point 69 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
bulk density
350‑500 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
- Borohidruro de sodio (NABH4) como material de gran capacidad para los condensadores de iones de sodio de próxima generación: se explora el uso del borohidruro de sodio en condensadores de iones de sodio, destacando su gran capacidad irreversible y eficiencia energética. La investigación es importante para los químicos centrados en soluciones de almacenamiento de energía y aplicaciones electroquímicas (Open Chemistry, 2021).
- Generación de hidrógeno a partir de borohidruro de sodio por polímeros sulfonados: se investiga la producción de hidrógeno utilizando borohidruro de sodio catalizado por polímeros sulfonados. Presenta un método sostenible para la generación de hidrógeno, esencial para los químicos que trabajan en tecnologías de energía limpia y pilas de combustible (Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2020).
- Nanopartículas de Pt-Ru protegidas con PVP como catalizadores muy eficientes para la generación de hidrógeno a partir de la hidrólisis del borohidruro de sodio: se examina la eficacia de las nanopartículas de Pt-Ru protegidas con PVP para catalizar la hidrólisis del borohidruro de sodio destinado a la generación de hidrógeno. Esta investigación es vital para los químicos que desarrollan catalizadores avanzados para aplicaciones energéticas (General Chemistry, 2020).
- Deshidrogenación del borohidruro de sodio utilizando marcos de imidazolato zeolítico incrustados con cobalto: se destaca el uso de marcos de imidazolato zeolítico embebidos con cobalto para la deshidrogenación del borohidruro de sodio. Los resultados son significativos para los químicos centrados en el desarrollo de sistemas eficientes de almacenamiento y liberación de hidrógeno (Journal of Solid State Chemistry, 2021).
- Fosforescencia multicolor a temperatura ambiente de nanopartículas de nitruro de carbono en matriz de borohidruro de sodio y bórax: se exploran las propiedades fosforescentes de las nanopartículas de nitruro de carbono en una matriz de borohidruro de sodio y bórax. La investigación proporciona información valiosa para los químicos que trabajan en materiales avanzados destinados a aplicaciones ópticas y fotónicas (Materials Chemistry and Physics, 2024).
Analysis Note
Identidad: pasa la prueba
Cloruros (Cl): ≤ 0,5 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,005 %
As (Arsénico): ≤ 0,001 %
Bi (Bismuto): ≤ 0,0005 %
Fe (Hierro): ≤ 0,005 %
Hg (Mercurio): ≤ 0,00001 %
Sb (Antimonio): ≤ 0,005 %
Se (Selenio): ≤ 0,0002 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c