Documentos clave
SYMBLFH01
Millipore
Kit de la bomba Steritest® Symbio LFH
The Steritest Symbio LFH Pump, designed to fit your testing environment
Sinónimos:
Bomba peristáltica, Bomba de ensayo de esterilidad
About This Item
UNSPSC Code:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.75
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
AC/DC input
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Quality Level
material
316L stainless steel cover (for pump head)
316L stainless steel head (of pump)
316L stainless steel holder (for bottle)
316L stainless steel housing (for screen)
316L stainless steel pump
316L stainless steel support (for drain tray)
EPDM rubber seal
glass window(s) (toughened)
polyester keys
polyphenylsulfone (PPSU) container (for drain tray)
polyphenylsulfone (PPSU) guide(s) (for tubing)
silicon seal
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Steritest®
H × W × depth
41.0 cm (16.1 in.) × 41.0 cm (16.1 in.) × 37.2 cm (14.6 in.), with accessories
pump body H × W × depth
27.2 cm (10.7 in.) × 33.3 cm (13.1 in.) × 37.2 cm (13.1 in.)
pump head H
15.8 cm (6.2 in.)
weight
14.2 kg (31.3 lb ), (pump body)
15.8 kg (34.8 lb)with standard accessories
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
(Industrial microbiology)
compatibility
standard for VHP
General description
La bomba Steritest® Symbio LFH con su diseño compacto puede utilizarse cómodamente en los entornos analíticos más pequeños. En la configuración estándar, esta bomba se utiliza en una campana de flujo laminar, una cabina de bioseguridad o en una sala limpia. Sin embargo, también puede utilizarse en un aislador, utilizando los pies altos Steritest® Symbio y la extensión del cable de conexión Steritest® Symbio.
El cierre automático del cabezal de la bomba elimina el riesgo de enganche del guante y asegura la separación fiable de la muestra líquida. Dado que las condiciones de trabajo ergonómicas son fundamentales, la bandeja de drenaje y el portabotellas pueden colocarse de forma sencilla y flexible alrededor del cabezal de la bomba para facilitar el acceso en entornos de espacio limitado. Además, la bandeja de drenaje está diseñada para reducir al mínimo las salpicaduras debajo de la base del recipiente. El cómodo sistema de detección de presión de la bomba, que puede funcionar en dos modos diferentes (control de la presión y regulación de la presión), reduce el riesgo de resultados falsos y de interrupción del ensayo de esterilidad. Para la mayor precisión y un muestro reproducible también de los volúmenes más pequeños, la bomba dispone de una cómoda función de temporizador. Para garantizar aún más la reproducibilidad de las pruebas y cumplir siempre los procedimientos analíticos definidos, pueden crearse los métodos analíticos respectivos en un PC utilizando el software Steritest Symbio®. A continuación se transferirán estos métodos analíticos a la bomba y conducirán al analista paso a paso a través del procedimiento de trabajo.
Se ofrece también una amplia variedad de accesorios opcionales para mejorar el procedimiento de trabajo en los ensayos de esterilidad.
Application
La bomba Steritest® Symbio LFH (2 membranas) es adecuada para ensayos de esterilidad en campanas de flujo laminar, cabinas de bioseguridad, salas limpias o el interior de aisladores. Los productos estériles que pueden analizarse con el sistema Steritest® son: volúmenes grandes y pequeños de disoluciones parenterales en botellas de vidrio o plástico, bolsas plegables, ampollas y viales, jeringas precargadas, productos liofilizados y otros productos solubles en ampollas o viales, antibióticos en ampollas o viales, productos sanitarios y polvos difíciles de disolver.
Features and Benefits
  • Diseño fácil de usar
  • Fiabilidad
  • Seguro
  • Ergonómico
  • Fácil de utilizar
Components
Bomba peristáltica
Certificado de calidad de las guías
Portabotellas
Bandeja de de desagüe
Tubo de desagüe de silicona
Unidad central de comunicación
Cable eléctrico
Cable de red
Memoria flash USB
3 guías rápidas
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
consumable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class