Documentos clave
STBMRFA12DP
Millipore
Líquido A, envase doble
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Black screw cap with septum and protector, double packed of 12 bottles
Sinónimos:
Líquido A, Líquido de enjuagado, Líquido de lavado
About This Item
Código UNSPSC:
41106214
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
Agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; ethylene oxide treated
Formulario
liquid
Características
closure type Black screw cap with septum and protector
ready-to-use
envase
double packed of 12 bottles
botella capacidad
125 mL
bottle filling volume
100 mL
capacidad
125 mL
entrada
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-30°C
idoneidad
nonselective for
Descripción general
El líquido A es un tampón de enjuague general que cumple lo especificado en la Farmacopea europea (EP) 2.6.1, la Farmacopea de Estados Unidos (USP) 71 y la Farmacopea japonesa (JP) 4.06. El envase doblemente esterilizado Tyvek® aumenta la fiabilidad del método analítico, permitiendo agilizar los procedimientos de limpieza, minimizar el riesgo de contaminación cruzada en campanas de flujo laminar y asegurar la descontaminación eficaz de las cámaras de los aisladores. El producto es un líquido transparente incoloro con un pH de 7,1 y± 0,2 a 25°C. Puede conservarse a 2 - 25°C protegido de la luz durante 12 meses. Una sola caja contiene 12 botellas de 100 ml de líquido; cada botella tiene un tapón de rosca y membrana de goma que reduce el riesgo de contaminación cruzada y optimiza los procedimientos de desinfección.
Aplicación
El líquido A se utiliza para enjuagar las disoluciones acuosas durante los ensayos de esterilidad mediante filtración a través de membrana. También se utiliza para diluir sólidos solubles para la misma aplicación. Este producto se recomienda como líquido de enjuague para la filtración a través de membrana de productos no estériles. Excelente para disolver o diluir muestras, reconstituir microorganismos comerciales o como un medio de transporte para los microorganismos.
Ensayos de esterilidad
Análisis del grado de contaminación microbiológica
Componentes
Tapón de rosca con membrana de goma
Medio de cultivo
Líquido A
Información legal
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable