Documentos clave
SYMBCAN08
Millipore
Bandejas de transporte Steritest®
for transportation and incubation of media-filled canisters, for use with Steritest® NEO Devices, pkg of (8 trays per pack)
Sinónimos:
Porta-recipiente; ayuda para el transporte de recipientes
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polyphenylsulfone (PPSU)
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
fabricante / nombre comercial
Steritest®
envase
pkg of (8 trays per pack)
entrada
sample type pharmaceutical(s)
aplicaciones
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
compatibilidad
for use with Steritest® NEO Devices
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pump
standard for VHP (Autoclavable)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Las bandejas de transporte Steritest® son los accesorios que pueden utilizarse con los dispositivos Steritest® NEO. Una única bandeja de transporte sujeta hasta 5 recipientes en posición vertical al final del ensayo de esterilidad y facilita el transporte seguro de los recipientes desde el entorno de ensayo hasta la incubadora. Permite al usuario inspeccionar visualmente los 5 recipientes a la vez girando suavemente la bandeja de transporte durante las lecturas intermedias y finales del ensayo de esterilidad. La combinación de 4 bandejas de transporte Steritest® y una gradilla Steritest® permite al usuario el transporte seguro a la vez de 20 recipientes llenos de medios. Las bandejas de transporte de recipientes Steritest® y la gradilla Steritest® pueden permanecer en la incubadora.
Aplicación
Las bandejas de transporte Steritest® se utilizan para agilizar el flujo de trabajo y aumentar la seguridad durante la filtración en laboratorio y los ensayos de esterilidad.
Información legal
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany