Documentos
TZV000010
Millipore
Unidad Steridilutor® NEO
Devices without an expansion chamber for sample preparation and dilution. For liquids and soluble powders in vials.
Sinónimos:
Steridilutor® NEO para ensayos de esterilidad
About This Item
UNSPSC Code:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
material
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing
stainless steel (for needle)
Quality Level
agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
sterility
sterile; γ-irradiated
manufacturer/tradename
Steridilutor®
packaging
pkg of 10 blisters per box, Single packed
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
shipped in
ambient
General description
La unidad Steridilutor® NEO sin cámara de expansión es un conjunto de tubos y agujas para polvos de difícil disolución, para la dilución de superantibióticos y productos de reserva en viales. Los productos puros (sólidos o líquidos) son difíciles de enjuagar y sus restos podrían constituir un importante factor inhibidor en los ensayos de esterilidad. En el caso de los polvos, se requiere una buena disolución para evitar cualquier posible agregado. Se recomienda encarecidamente una etapa de dilución de los superantibióticos para reducir la concentración de los antimicrobianos. Esto reducirá la posibilidad de adsorción del agente al filtro. La aguja doble de diámetro pequeño conecta los productos problema con el diluyente. El producto diluido es luego filtrado con las unidades Steritest® NEO adecuadas.
Application
La unidad Steridilutor® NEO sin cámara de expansión se utiliza para polvos de difícil disolución y para dilución de productos viscosos y productos de reserva en viales. Contribuye a ensayos de esterilidad más rápidos, fáciles e inocuos.
Legal Information
STERIDILUTOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
configured for
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sterility testing is one of the most crucial steps in pharmaceutical product release. Regulatory-compliant membrane filtration sterility testing devices ensure the safety of pharmaceutical products.