1.46470
Líquido A
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Red flip cap with septum, pack of 10 bottles
Sinónimos:
Fluid A acc. US, Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Productos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; autoclaved
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type Red flip cap with septum
ready-to-use
envase
pack of 10 bottles
pkg of 100 mL
botella capacidad
125 mL
bottle filling volume
100 mL
pH
7.1
aplicaciones
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable