Documentos clave
SYMBFEE01
Millipore
Pies elevados Steritest® Symbio
Optional accessory, For use in an isolator
Sinónimos:
Pies de bomba
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVC (feet)
stainless steel (A2, Screws)
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
fabricante / nombre comercial
Steritest®
entrada
pharmaceutical(s)
aplicaciones
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidad
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los pies altos Steritest® Symbio son un accesorio opcional para la bomba Steritest® Symbio LFH
Aplicación
Los pies altos de Steritest® Symbio se utilizan para facilitar la descontaminación del área de trabajo.
Información legal
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany