Saltar a
SYMBSVB01
Soporte Steritest®
For sterile bags and Steridilutor® vent chamber, for use with Steritest® Symbio pump
Sinónimos:
Soporte para bolsas y venteo
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
23151818
Manufacturer/tradename:
Steritest®
Material:
316L stainless steel
Packaging:
pkg of 1 unit
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
316L stainless steel
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01), for use with Steritest® Symbio pump
shipped in
ambient
General description
El soporte Steritest® es un accesorio diseñado para mantener la cámara de ventilación Steridilutor® por encima del nivel del líquido al reconstituir polvos y diluir líquidos. Esto garantiza la liberación de presión, evitando así fugas del vial. Libere su mesa de trabajo colgando las bolsas plegables estériles en los ganchos del soporte. El soporte es compatible con todas las bombas Steritest®.
Application
El soporte Steritest® se utiliza para colgar bolsas en el portabotellas Steritest® Symbio durante el muestreo de líquidos y el venteo de la cámara de expansión Steridilutor® (un accesorio utilizado para disolver o diluir muestras en polvo en viales pequeños antes de la filtración en una unidad Steritest® )
Legal Information
STERIDILUTOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SYMBSYS01SYMBDTH01SYMBCAN08
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel , EPDM rubber (foam), Nylon 66 (glass bead reinforced), PVC , acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , anodized aluminum , brass (nickel-plated), polyoxymethylene , polyphenylsulfone (PPSU)
material
316 stainless steel container (drain tray), EPDM rubber seal
material
polyphenylsulfone (PPSU)
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of (8 trays per pack)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
input
pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
agency
EP (2.6.1), USP (71), JP (4.06)
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71