Documentos clave
MXRJ500TA
Millipore
500 L Power MIX sst carrier w/temp sensor, ASME
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nivel de calidad
Parámetros
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Altura
1564 mm
61.56 in. (1563,8 mm)
Anchura
46.75 in. (1187,5 mm)
Profundidad
54.75 in. (1390.7 mm)
peso
920 lb (417 kg)