Documentos clave
MXRCTRLB2K2
Millipore
Control box, Power MIX 1000/2000, 230V
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
entrada CA/CC
230 V, 50 Hz, 10 A
230 V
Nivel de calidad
Materiales
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Parámetros
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
peso
22 lb (9.5 kg)
compatibilidad
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
temp. de almacenamiento
10-30°C
Especificaciones
CE, UL Compliant
Información legal
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany