Documentos clave
MXRJ200TLA
Millipore
200 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, load cells, ASME
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nivel de calidad
Parámetros
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Altura
1342 mm
52.81 in. (1341,7 mm)
Anchura
37 in. (939,8 mm)
Profundidad
45 in. (1143 mm)
peso
720 lb (327 kg)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.