Saltar a
MXRCTRLB2K
Control Box, Power MIX 1000/2000, 120V
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A, 120 V
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
weight
21 lb (9.5 kg)
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Features and Benefits
CE, UL Compliant
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MXRCTRLB2K2MXRPCNA1K2KMXRPCNA125
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A
AC/DC input
230 V, 50 Hz, 10 A
AC/DC input
125 V, 20 A
AC/DC input
125 V, 10 A
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
compatibility
-
weight
21 lb (9.5 kg)
weight
22 lb (9.5 kg)
weight
-
weight
-
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
material
-
material
-
Quality Level
EQ1
Quality Level
EQ1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)