Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
JA.11
eCl@ss:
25169090
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Level
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Service Type: Validation Services
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| manufacturer/tradename Milliflex® | manufacturer/tradename Milliflex® | manufacturer/tradename Steritest® | manufacturer/tradename Steritest® |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| input sample type pharmaceutical(s) | input sample type pharmaceutical(s) | input sample type pharmaceutical(s) | input sample type pharmaceutical(s) |
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MXPPLTVP1 | 04053252454790 |