Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleAC/DC input
125 V, 10 A
Quality Segment
description
For use with MOBIUS™ Power MIX 100/200/500 Control box and 1000/2000 Display for NA
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| AC/DC input 125 V, 10 A | AC/DC input 125 V, 20 A | AC/DC input 250 V, 10 A | AC/DC input 250 V, 10 A |
| Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 |
| description For use with MOBIUS™ Power MIX 100/200/500 Control box and 1000/2000 Display for NA | description - | description - | description - |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?