MXRJ1000TA
1000 L Power MIX sst carrier w/temp sensor, ASME
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Productos recomendados
Materiales
304L stainless steel leg(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nivel de calidad
Parámetros
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
Altura
1978 mm
77.84 in. (1977,5 mm)
Anchura
54.28 in. (1379 mm)
Profundidad
56.88 in. (1444.6 mm)
peso
1490 lb (676 kg)
Categorías relacionadas
Para utilizar con