MMSMCRA48
Placas de cultivo con pocos nutrientes MILLIFLEX OASIS® R2A
suitable for (R2A low nutrient media plates for waterborne microorganisms)
Sinónimos:
Placas de medios de cultivo Milliflex Oasis®, Placa de agar con código azul, lista para usar, para utilizar con el sistema Milliflex Oasis®
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blue polystyrene plate
Nivel de calidad
Agency
(EP, USP, JP)
esterilidad
aseptically filled
Formulario
plate (Pre-poured agar)
caducidad
12 mo.
Características
ready-to-use
envase
pk of 48 tests
fabricante / nombre comercial
Milliflex Oasis®
pH
7.2±0.2 (25 °C)
idoneidad
suitable for (R2A low nutrient media plates for waterborne microorganisms)
suitable for (suitable for solid cultivation)
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with MILLIFLEX OASIS® system
temp. de almacenamiento
2-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Las características de MILLIFLEX® TRACE garantizan una trazabilidad total mediante la identificación de códigos de barras 2D únicos y etiquetas desprendibles. Si se dejan sin abrir, las placas permanecen precintadas a diferencia de las placas de Petri convencionales, lo que reduce la condensación y la deshidratación durante un tiempo de almacenamiento prolongado debido a su larga vida útil.
Aplicación
Forma física
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.