1.04391
Hexane
≥98% (GC), suitable for HPLC, LiChrosolv®
Sinónimos:
Hexano, n-Hexano
About This Item
Productos recomendados
product name
n-Hexano, for liquid chromatography LiChrosolv®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
product line
LiChrosolv®
grade
isocratic
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
evapn. residue
≤1.0 mg/L
transmittance
210 nm, ≥50%
220 nm, ≥85%
245 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
application
- análisis de productos alimentarios de acuerdo con los métodos de la farmacopea de los Estados unidos (USP)
- determinación por HPLC de productos alimenticios
- extracción de sabores de lactona a partir de materias primas de ácidos grasos
- análisis de la vitamina A de matrices alimentarias fortificadas utilizando UHPLC
- extracción Soxhlet de materiales vegetales para separación cromatográfica
- cuantificación de vitaminas liposolubles mediante HPLC-MS
- detección de cannabinoides sintéticos (SC) en líquidos electrónicos utilizados en los cigarrillos electrónicos
- análisis de SC en muestras de sangre, orina y mezclas de hierbas
Features and Benefits
- envasado en botellas de vidrio
- ofrece alta resolución, sensibilidad y una separación optimizada de la línea basal máxima
Preparation Note
Analysis Note
Identidad (IR): conforme
Residuo de evaporación: ≤ 1,0 mg/l
Agua: ≤ 0,01 %
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Transmitancia (a 210 nm): ≥ 50 %
Transmitancia (a 220 nm): ≥ 85 %
Transmitancia (desde 245 nm): ≥ 98 %
Filtrada con un filtro de 0,2 µm
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Artículos
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Protocolos
Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.