Merck
925047
Sigma-Aldrich
KB02-COOH
Sinónimos:
2-((1-(2-Chloroacetyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)oxy)acetic acid, Functionalized scout fragment
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 149,00
US$ 149,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 149,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H14ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
283.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
US$ 149,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
KB02-COOH is a cysteine-reactive small-molecule fragment for chemoproteomic and ligandability studies for both traditionally druggable proteins as well as ″undruggable,″ or difficult-to-target, proteins. This fragment electrophile is the functionalized version of KB02 (912131).
Related useful products may include cysteine fragment KB02 (912131), KB02-SLF (914738), IA alkyne (924237), IA 5-TAMRA (925020), desthiobiotin iodoacetamide (923826), or biotin iodoacetamide (B2059).
Technology spotlight: Proteomic Ligandability Assessment
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xiaoyu Zhang et al.
Nature chemical biology, 15(7), 737-746 (2019-06-19)
Ligand-dependent protein degradation has emerged as a compelling strategy to pharmacologically control the protein content of cells. So far, however, only a limited number of E3 ligases have been found to support this process. Here, we use a chemical proteomic