Merck
B2059
Sigma-Aldrich
Biotin Polyethyleneoxide Iodoacetamide
Sinónimos:
Biotin PEO Iodoacetamide
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 423,00
US$ 423,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 423,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H31IN4O5S
Peso molecular:
542.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
US$ 423,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
descripción
Sulfhydryl specific, water soluble biotinylation reagent
Formulario
powder
solubilidad
H2O: 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ICC(=O)NCCOCCOCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C18H31IN4O5S/c19-11-16(25)21-6-8-28-10-9-27-7-5-20-15(24)4-2-1-3-14-17-13(12-29-14)22-18(26)23-17/h13-14,17H,1-12H2,(H,20,24)(H,21,25)(H2,22,23,26)
Clave InChI
LWGLKVINXNMNJX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Biotin polyethyleneoxide (PEO) iodoacetamide is a sulfhydryl (thiol) specific biotinylation reagent.[1]
Aplicación
  • Incorporates a 12 atom hydrophilic spacer.
  • Typically coupled to sulfhydryl groups at pH 7.5 - 8.5
  • Especially useful for cysteine labeling in many proteomics type applications such as peptide mapping and mass spectrometry.
Biotin Polyethyleneoxide Iodoacetamide has been used as a thiol reactive reagent to demonstrate the presence of free thiols in capsid protein L1 of human papillomavirus 16.[2] It has been used for biotinylation of proteins for ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) competition and pull down experiments.[3][4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Biotin polyethyleneoxide (PEO) iodoacetamide group reacts specifically with reduced thiols at pH 7.5 - 8.5. Peptides and small molecules containing thiol groups may also be labeled using this reagent. The biotin PEO iodoacetamide enables tagging of cysteine residues and conjugation to sulfhydryls in proteins making it useful in proteomics, peptide mapping, phosphopeptide analysis, and mass spectrometry.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.