911798
N-(4-Bromophenyl)-N-phenylacrylamide
≥95%
Sinónimos:
Electrophilic scout fragment, KB05, Scout fragment for targetable cysteine
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
(Powder or crystals or solid or chunks)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)C(=O)C=C
InChI
1S/C15H12BrNO/c1-2-15(18)17(13-6-4-3-5-7-13)14-10-8-12(16)9-11-14/h2-11H,1H2
Clave InChI
WFQQVUPOAKOTGT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)