271004
Acetonitrilo
99.8%, anhydrous, suitable for solid phase extraction (SPE)
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Productos recomendados
product name
Acetonitrilo, anhydrous, 99.8%
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
impurities
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
color
colorless
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
solubility
water: soluble (completely)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- 1,2-acidoalcoholes y 1,2-acidoaminas mediante la apertura del anillo de los epóxidos asistida con cloruro de cerio(III) y de las aziridinas con acida sódica.
- Indolinonas que contienen ciano por arilalquilación oxidativa de olefinas en presencia del catalizador paladio.
También puede utilizarse como reactivo para sintetizar:
- Bis (difenilfosfino) acetonitrilo reaccionando con n-butillitio y luego con clorodifenilfosfina.
- β-Acetamido cetonas mediante reacción de acoplamiento con cetonas o cetoésteres y aldehídos en presencia de cloruro de cobalto(II).
Packaging
Related product
also commonly purchased with this product
suggested gloves for splash protection
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Se dice que las sustancias son miscibles entre sí si se disuelven hasta formar una disolución uniforme. Marque o descargue nuestra tabla de miscibilidad para los disolventes comunes del laboratorio.