912131
2-Chloro-1-(6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-1-yl)ethan-1-one
≥95%
Sinónimos:
1-(Chloroacetyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinyl methyl ether, 2-Chloro-1-(6-methoxy-3,4-dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethan-1-one, Electrophilic scout fragment, KB02, Scout fragment for targetable cysteine
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
chunks
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClCC(=O)N1CCCc2c1ccc(c2)OC
InChI
1S/C12H14ClNO2/c1-16-10-4-5-11-9(7-10)3-2-6-14(11)12(15)8-13/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3
Clave InChI
XJPUWRWIBSSPSL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)