Merck
914223
Sigma-Aldrich
Biotin-SLF
Sinónimos:
(R)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-(4,18-dioxo-22-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-8,11,14-trioxa-5,17-diazadocosanamido)phenyl)propyl (S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)piperidine-2-carboxylate, Bio-SLF, Biotin-conjugated FKBP12WT-directed ligand, Biotin-conjugated SLF ligand, FKBP12WT affinity probe for PROTAC® and targeted protein degradation research
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 877,00
US$ 877,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 877,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C52H76N6O13S
Número de CAS:
Peso molecular:
1025.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
US$ 877,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
ligand
biotin
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCC(NCCOCCOCCOCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@@](N2)([H])[C@]1([H])NC2=O)=O)=O)NC3=CC([C@H](OC([C@@H]4CCCCN4C(C(C(C)(C)CC)=O)=O)=O)CCC5=CC=C(OC)C(OC)=C5)=CC=C3
Clave InChI
QFIMAWUXIBINCP-SLBVAARVSA-N
Aplicación
Biotin-SLF (bio-SLF) is an FKBP12WT affinity probe useful in chemical biology or targeted protein degradation where FKBP12 is used as a tool protein and its enrichment is required in discovery experiments or assay validation.
Related tools:
Additional bifunctional tools for FKPB12 variants:
  • dTAG-13 (SML2601) for FKBP12F36V; and KB02-SLF (914738), KB03-SLF (914975), and KB04-SLF (913715) for FKBP12WT
  • Cereblon (CRBN) affinity probe: Biotin-Thalidomide (913979)
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Behnam Nabet et al.
Nature chemical biology, 14(5), 431-441 (2018-03-28)
Dissection of complex biological systems requires target-specific control of the function or abundance of proteins. Genetic perturbations are limited by off-target effects, multicomponent complexity, and irreversibility. Most limiting is the requisite delay between modulation to experimental measurement. To enable the