Documentos clave
GE28-9909-44
Sigma-Aldrich
Superdex® 200 Increase 10/300 GL
Cytiva 28-9909-44, column L × I.D. 30 cm × 10 mm, 8.6 μm particle size
Sinónimos:
Aumento de Superdex
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
material
glass column
polyethylene filter
product line
Superdex®
mol wt
10000-600000 Da (globular proteins)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Cytiva 28-9909-44
parameter
<1.8 mL/min flow rate
<1.80 mL/min flow rate
25-500 μL sample volume
3.0 Mpa (580 psi)
bed volume
~24 mL
column L × I.D.
30 cm × 10 mm
matrix
agarose-dextran composite
polymeric
particle size
8.6 μm
cleaning
1-14
working range
3-12
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
Superdex Increase 200 es una columna para filtración en gel de alta resolución en la purificación preparativa a escala pequeña (mg) y también para la caracterización y el análisis de proteínas con pesos moleculares comprendidos entre 10 000 y 600 000, como el análisis de agregación de anticuerpos, análisis tamaño-homogeneidad de las proteínas de membrana o interacciones proteína-proteína. Precargadas con pequeñas microesferas rígidas de agarosa para caudales elevados y estabilidad del pH.
Features and Benefits
  • Enhanced performance: improved resolution and runtime compared to predecessor Superdex™ 200.
  • Very high resolution: small bead size and narrow particle size distribution provide high resolution, for high protein purity.
  • High flow rates: rigid beads give excellent pressure/flow properties.
Suitability
Filtración en gel para purificación preparativa a pequeña escala (25 - 500 ml).
Para fines preparativos y analíticos
Utilización a largo plazo: todos los tampones acuosos utilizados habitualmente, urea hasta 8 M, detergentes iónicos y no iónicos, clorhidrato de guanidina hasta 6 M
Storage and Stability
Conservar entre 4 y 30 °C (etanol al 20%)
Tenga en cuenta que este producto puede enviarse 90 días antes de la fecha de vencimiento. Si desea más información sobre la fecha de vencimiento específica del lote, póngase en contacto con el servicio técnico.
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Legal Information
Superdex is a registered trademark of Cytiva
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Storage Class
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Artículos
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from Cytiva.
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
This page shows Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) in a purification strategy.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
Protocolos
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from Cytiva.
Contenido relacionado
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.