Merck
911844
Sigma-Aldrich
(Me4Phen)NiCl2
Sinónimos:
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline nickel (II) dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16Cl2N2Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
365.91
Código UNSPSC:
12352200
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
231 °C (decomp.)
Aplicación
(Me4Phen)NiCl2 is a Ni catalyst used for a variety of cross-coupling reactions including the cross-electrophile coupling of benzyl alcohols and aryl halides.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Takuya Suga et al.
Organic letters, 20(24), 7846-7850 (2018-12-12)
A nickel-catalyzed cross-electrophile coupling reaction between benzyl alcohols and aryl halides has been developed using a homolytic C-O bond cleavage protocol that has recently been established. The treatment of a benzyl alcohol and aryl halide with a nickel catalyst and
Artículos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.