Merck
767565
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether amine
average Mn 500
Sinónimos:
Polyethylene glycol, Methoxypolyethylene glycol amine, PEG NH2, mPEG amine, mPEG-NH2, methoxyPEG amine
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 867,00
US$ 867,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 867,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 867,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
mol peso
PEG average Mn 450 (n~10)
average Mn 500
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-final
amine
α-final
methoxy
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCCOC
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
Clave InChI
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
PEG functionalized with amine for ligation and coupling reactions.
PEG functionalized with amine for ligation and coupling reactions.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.