Merck
JKA12009
Sigma-Aldrich
HO-PEG-NH2
hydroxyl PEG12 amine, monodisperse
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 659,00
US$ 659,00
Fecha estimada de envío10 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 659,00
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2CH2O)11CH2CH2NH2
UNSPSC Code:
51171641
NACRES:
NA.23
US$ 659,00
Fecha estimada de envío10 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
HO-PEG12-NH2,
form
solid
storage temp.
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Legal Information
Product of JenKem Technology
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)