Merck
920428
Sigma-Aldrich
Methoxypolyethylene glycol
average MN 1,000 (by NMR), glycol propyl amine, methoxy
Sinónimos:
PEG amine, Poly(ethylene) glycol amine, Polyethylene glycol, mPEG NH2, mPEG amine
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 79,60
US$ 79,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 79,60
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(OCH2CH2)nOCH2CH2CH2NH2
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.23
US$ 79,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Methoxypolyethylene glycol propyl amine 1,000,
Formulario
semisolid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn 1,000 (by NMR)
color
white to off-white
Ω-final
amine
α-final
methoxy
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Aplicación
Methoxypolyethylene glycol propyl amine 1,000 is a pegylation agent used to conjugate proteins to reduce immunogenicity and prolong serum half-life of proteins and enzymes.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Ton J Dirks et al.
Bioconjugate chemistry, 20(6), 1129-1138 (2009-05-21)
The Cu(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) has recently proven to be a powerful synthetic tool in various fields of chemistry, including protein-polymer conjugation. In this article, we describe a fluorogenic CuAAC, which allows for efficient monitoring of protein-polymer conjugation. We show