Merck
901154
Sigma-Aldrich
2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethanamine
Sinónimos:
3,6,9-Trioxaundecylamine, N-[2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethyl]amine
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 375,00
US$ 375,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 375,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H19NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
177.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
US$ 375,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
densidad
0.974
cadena SMILES
NCCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H19NO3/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9/h2-9H2,1H3
Clave InChI
WWJVRDMJNJTOBL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethanamine can be used as a reactant to synthesize:
  • 2-(2-(2-(2-Ethoxyethoxy)ethoxy)ethyl)-4-nitroisoindoline-1,3-dione, a key intermediate used to prepare excited-state intramolecular proton transfer (ESIPT)-based fluorescent probe for the detection of palladium.[1]
  • Acetamidine derivatives by condensation reaction with N,N-dimethylacetamide dimethyl acetal.[2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A water soluble ESIPT-based fluorescent chemodosimeter for the ratiometric detection of palladium ions in aqueous solution and its application in live-cell imaging
Huang J, et al.
New. J. Chem., 42(19), 15587-15592 (2018)
Jitendra R Harjani et al.
The Journal of organic chemistry, 76(6), 1683-1691 (2011-02-15)
The condensation of primary amine with N,N-dimethylacetamide dimethyl acetal yields a mixture of acetamidine and imidate ester. The product distribution in this reaction depends on the temperature, solvent, and structure of the primary amine. It is possible to suppress the