Merck
QBD10175
Sigma-Aldrich
m-dPEG®4-amine
Sinónimos:
2-[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethylamine, 3,6,9,12-Tetraoxatridecylamine, Polyethylene glycol, Triethylene glycol 2-aminoethyl methyl ether
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 232,00
1000 MG
US$ 1.040,00
US$ 232,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 232,00
1000 MG
US$ 1.040,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
207.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 232,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C9H21NO4/c1-11-4-5-13-8-9-14-7-6-12-3-2-10/h2-10H2,1H3
Clave InChI
DQTQYVYXIOQYGN-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
m-dPEG®4-amine provides a variety of means to modify small molecules, peptides, proteins, and functionalized surfaces (metals, glass, and others). The single molecular weight methoxy-terminated dPEG® molecules are hydrophilic and non-immunogenic of exact length. There are four repeat units in this linear dPEG® chain. Modification with m-dPEG® reagent can improve water solubility, increase hydrodynamic volume, eliminate or reduce non-specific binding, protect peptides and proteins from proteolysis, reduce or eliminate immunogenicity, and increase serum half-life in vivo. The m-dPEG®4-amine reacts with carboxylic acids and active esters.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)