Merck
901158
Sigma-Aldrich
2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy) ethanamine
≥95%
Sinónimos:
Tri(ethylene glycol) methyl ether amine
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 429,00
US$ 429,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 429,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H17NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
163.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
US$ 429,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.441
densidad
0.987
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H17NO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-8H2,1H3
Clave InChI
OKUWOEKJQRUMBW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Elegir el reticulante adecuado para su investigación bioquímica o de bioconjugación puede constituir todo un reto. Nuestra guía de selección puede ayudarle a encontrar el encaje perfecto para sus aplicaciones.