Merck
JKA12008
Sigma-Aldrich
HO-PEG-NH2
hydroxyl PEG8 amine, monodisperse
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 499,00
US$ 499,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 499,00
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2CH2O)7CH2CH2NH2
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
US$ 499,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
HO-PEG8-NH2,
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)