Merck
748323
Sigma-Aldrich
3-Bromophenanthrene
96%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 119,00
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 119,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H9Br
Número de CAS:
Peso molecular:
257.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
81-86 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1ccc2ccc3ccccc3c2c1
InChI
1S/C14H9Br/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)14(11)9-12/h1-9H
Clave InChI
BNGNNFQSUWVWCW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rong Jin et al.
Journal of chromatography. A, 1509, 114-122 (2017-06-18)
Isotopic dilution gas chromatography combined with high resolution mass spectrometry (GC/HRMS) has overwhelming advantages with respect to the accuracy of congener-specific ultratrace analysis of complex persistent organic pollutants (POPs) in environmental matrices. However, an isotopic dilution GC/HRMS method for analysis