Merck
216666
Sigma-Aldrich
Tetraquis(trifenilfosfina)paladio(0)
99%
Sinónimos:
Paladio-tetraquis(trifenilfosfina), Pd(PPh3)4
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 50,00
5 G
US$ 142,00
25 G
US$ 677,00
4 X 25 G
US$ 2.000,00
US$ 50,00
Fecha estimada de envío23 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 50,00
5 G
US$ 142,00
25 G
US$ 677,00
4 X 25 G
US$ 2.000,00
About This Item
Fórmula lineal:
Pd[(C6H5)3P]4
Número de CAS:
Peso molecular:
1155.56
Beilstein/REAXYS Number:
6704828
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 50,00
Fecha estimada de envío23 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
99%
form
solid
reaction suitability
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
parameter
air sensitive
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
InChI key
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
General description
El paladio-tetraquis(trifenilfosfina) (Pd(PPh3) 4) es un complejo de coordinación de paladio y es un catalizador de acoplamiento cruzado de paladio muy utilizado. Estas aplicaciones abarcan el acoplamiento de Negishi, el acoplamiento de Suzuki, el acoplamiento de Stille, el acoplamiento de Sonogashira y las reacciones de aminación de Buchwald-Hartwig.
El tetraquis(trifenilfosfina)paladio(0) (Pd(PPh3) 4) es un complejo de paladio(0) de uso común en síntesis química. Desempeña un papel vital como catalizador en diversas reacciones orgánicas, especialmente reacciones de acoplamiento cruzado C-C, C-N, C-O y C-heteroátomo. El Pd(PPh3)4 encuentra una amplia aplicación en reacciones de formación de enlaces carbono-carbono como las famosas reacciones de Heck, Suzuki-Miyaura y Stille. Estas reacciones implican el acoplamiento de haluros de arilo, alquilo o vinilo con otros compuestos orgánicos para dar lugar a productos valiosos. El ciclo catalítico implica la adición oxidativa del haluro orgánico al paladio(0), la transmetalización con un reactivo organometálico adecuado o ácido borónico, y la eliminación reductora para formar el producto deseado. El Pd(PPh3)4 también se ha utilizado en varias otras transformaciones, como sustituciones alílicas, adiciones nucleofílicas a alcalenos y alcalinos, y cicloadiciones.
Application
Tetrakis(trifenilfosfina)paladio(0) se puede utilizar como catalizador en:
  • el coplamiento de Negishi[1] (eq. 1), el acoplamiento de Suzuki[2] (eq. 2), el acoplamiento de Stille[3] (eq. 3), la reacción de acoplamiento de Sonogashira[4] (eq. 4) y la reacción de aminación de Buchwald-Hartwig[5] (eq. 5)
  • La carbonilación de los yoduros de vinilo[6] (eq. 6)
  • La reacción de reducción de los bromuros de arilo[7] (eq. 7)
  • La formación del enlace carbono-estaño[8] (eq. 8)
Triphenyl Phosphine Catalyst
suggested gloves for splash protection
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Palladium-catalyzed formylation of organic halides with carbon monoxide and tin hydride.
V P Baillargeon et al.
Journal of the American Chemical Society, 108(3), 452-461 (1986-02-01)
Hong-Lei Xu et al.
Nature communications, 11(1), 5286-5286 (2020-10-22)
Sandwich-type clusters with the planar fragment containing a heterometallic sheet have remained elusive. In this work, we introduce the [K(2,2,2-crypt)]4{(Ge9)2[η6-Ge(PdPPh3)3]} complex that contains a heterometallic sandwich fragment. The title compound is structurally characterized by means of single-crystal X-ray diffraction, which
Azizian, H.; Eaborn, C.; Pidcock, A.
Journal of Organometallic Chemistry, 215, 49-49 (1981)
Miyaura, M.; Suzuki, A.
Journal of the American Chemical Society, 107, 972-972 (1985)
Kotora, M; Xu, C.; Negishi, E.
The Journal of Organic Chemistry, 62, 8957-8957 (1997)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. The color of Product 216666, Pd tetrakis(triphenylphosphine)Cl was a yellow or gold color, but now my material has turned a tan, brown, or green color.  Is it still good to use?
    1 answer
    1. A change in color of the material indicates oxidation and it will no longer be active as a catalyst.