Merck
802425
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,10-phenanthroline
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 203,00
US$ 203,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 203,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H7BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
259.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 203,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
mp
160-165 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrC1=NC2=C(N=CC=C3)C3=CC=C2C=C1
InChI
1S/C12H7BrN2/c13-10-6-5-9-4-3-8-2-1-7-14-11(8)12(9)15-10/h1-7H
Clave InChI
ZRJUDAZGVGIDLP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Brominated phenanthroline can be synthesized via a method reported by Baran and coworkers using a two-step protocol through N-Oxide formation using m-CBPA (Aldrich 273031) and bromination using TBAB (Sigma-Aldrich 426288) and p-Toluenesulfonic anhydride (Aldrich 259764).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)