391573
1-Bromopyrene
96%
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
powder
mp
102-105 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H9Br/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
Clave InChI
HYGLETVERPVXOS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
1-Bromopyrene may be used as a standard to compare its spectral properties with that of pyrene based fluorescence probe.[9] It may be used to study the effects of the addition of halogen hetero-atoms on the vapor pressures and thermodynamics of polycyclic aromatic hydrocarbons.[10]
It may be used in the synthesis of the following:
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?