Merck
328774
Sigma-Aldrich
Tris(dibencilideniacetona)dipaladio(0)
97%
Sinónimos:
Pd2dba3, Pd2(dba)3
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)3Pd2
Número de CAS:
Peso molecular:
915.72
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
reaction suitability
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
152-155 °C (lit.)
SMILES string
[Pd].[Pd].O=C(\C=C\c1ccccc1)/C=C/c2ccccc2.O=C(\C=C\c3ccccc3)/C=C/c4ccccc4.O=C(\C=C\c5ccccc5)/C=C/c6ccccc6
InChI
1S/3C17H14O.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;;/h3*1-14H;;/b3*13-11+,14-12+;;
InChI key
CYPYTURSJDMMMP-WVCUSYJESA-N
General description
La tris(dibencilidenoacetona)dipaladio(0) (Pd2(dba)3) es un compuesto versátil muy utilizado como fuente de Pd(0) en diversas transformaciones mediadas por Pd. La Pd2(dba)3 es conocida por su elevada reactividad y capacidad para facilitar las reacciones de adición oxidativa. Se prepara haciendo reaccionar sales de paladio con ligandos de dibencilidenoacetona. Actúa como catalizador en diversas reacciones, como el acoplamiento cruzado de Suzuki, el acoplamiento de Heck, la arilación, la aminación de Buchwald-Hartwig y la fluoración. A menudo se utiliza en cantidades catalíticas y se ha demostrado su eficacia en la promoción de reacciones de acoplamiento entre haluros de arilo y ácidos borónicos.
Para usos a pequeña escala y de alto rendimiento, el producto también está disponible como ChemBeads (919772)
Application
    Guía de aplicación para reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio
    Reactivo que interviene en:
    • Síntesis de azepanos
    • Síntesis de fosfuros de paladio nanodimensionados tras interacción con fósforo blanco
    • Preparación de complejos de racimos de paladio, trifenilfosfina y carbonilo.
    • Precursor para la síntesis de complejos de nanotubos de carbono y paladio de paredes múltiples funcionalizadas utilizados como catalizadores para reacciones de acoplamiento de Heck
    • Formación selectiva de enlaces de carbono-azufre mediante la adición de enlaces S-S y S-H a los alquinos
    Catalizador para:
    • Reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki
    • Alilación en tándem catalizada por complejos tipo pinza de paladio y PCN y PCS
    • Catalizador para el acoplamiento de Suzuki de los cloruros de arilo (eq. 1)
    • Catalizador para el acoplamiento de Heck de los cloruros de arilo (eq. 2)
    • Catalizador para la arilación de las cetonas (eq. 3)
    • Catalizador en la aminación de Buchwald-Hartwig de los haluros de arilo (eq. 4)
    • Catalizador para la fluoración de los cloruros alílicos (eq. 5)
    • Catalizador para la β-arilación de los ésteres carboxílicos (eq. 6)
    • Catalizador para la carbonilación de los 1,1-dicloro-1-alquenos (eq. 7)
    • Catalizador para la conversión de triflatos de arilo y de vinilo a haluros de arilo y de vinilo (eq. 8)
    • Fuente de Pd para las alilaciones enantioselectivas de Tsuji
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
European Journal of Organic Chemistry, 10, 2214-2222 (2004)
Catalysts for Suzuki?Miyaura Coupling Processes:? Scope and Studies of the Effect of Ligand Structure
Timothy E. Barder, Shawn D. Walker, Joseph R. Martinelli, and Stephen L. Buchwald
Journal of the American Chemical Society, 127(13), 4685?4696-4685?4696 (2005)
The Reaction Mechanism of the Enantioselective Tsuji Allylation: Inner-Sphere and Outer-Sphere Pathways, Internal Rearrangements, and Asymmetric C?C Bond Formation
John A. Keith, Douglas C. Behenna, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(46) , 19050?19060-19050?19060 (2012)
Tetrahedron Letters, 33, 4859-4859 (1992)
Satoshi Suetsugu et al.
Organic letters, 16(3), 996-999 (2014-01-28)
The total synthesis of (-)-aurantioclavine (1) was accomplished based on an intramolecular asymmetric amination of allyl carbonate 3 containing a p-tosylamide group. The reaction using tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), tBu-phosphinooxazoline, and Bu4NCl in CH2Cl2 gave azepane 2 in 77% yield with 95% enantiomeric
Artículos
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols