B75409
9-Bromophenanthrene
96%
Sinónimos:
9-Phenanthryl bromide
Productos recomendados
Ensayo
96%
Formulario
powder
bp
180-190 °C/2 mmHg (lit.)
mp
60-64 °C (lit.)
cadena SMILES
Brc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H9Br/c15-14-9-10-5-1-2-6-11(10)12-7-3-4-8-13(12)14/h1-9H
Clave InChI
RSQXKVWKJVUZDG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?