Merck
205869
Sigma-Aldrich
[Pd(OAc)2]3
reagent grade, 98%
Sinónimos:
Pd(OAc)2
About This Item
Fórmula lineal:
Pd(OCOCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
224.51
Beilstein/REAXYS Number:
6086766
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
reagent grade
Quality Level
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
216.3-223.7 °C (dec.)
SMILES string
CC(O[Pd]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Pd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
General description
[Pd(OAc)2]3 es un complejo de coordinación de paladio y un catalizador metálico heterogéneo muy utilizado en síntesis orgánica como la transmetalización, la inserción, la adición oxidativa, el homoacoplamiento directo de haluros de arilo, la reacción de Buchwald-Hartwig de formación de enlaces C-N, la reducción de alquinos y reacciones de eliminación reductora. También se emplea como material de partida para la síntesis de otros compuestos de Pd(II), así como para la preparación de catalizadores paladio activos para las reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura y de funcionalización C-H.
Application
[Pd(OAc)2]3 puede utilizarse como:
  • Catalizador para la anti-hidrocloración regioselectiva de los alquinos terminales e internos.
  • Precursor para preparar un catalizador complejo de paladio heterogéneo para la reacción de acoplamiento de Heck y la reacción de acoplamiento cruzado de Sonogashira.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Polystyrene-Anchored Palladium (II) Schiff Base Complex: A Reusable Catalyst for Phosphine-Free and Copper-Free Sonogashira Cross-Coupling Reaction in Aqueous Medium
Islam M, et al.
Synthetic Communications, 41, 2583-2593 (2011)
Synthesis and characterization of bis (amine) palladium (ii) carboxylate complexes as precursors of palladium nanoparticles
Zakrzewska J and Uznanski P
Dalton Transactions, 50, 6933-6948 (2021)
Mesoporous Palladium N, N?-Bis (3-Allylsalicylidene) o-Phenylenediamine-Methyl Acrylate Resins as Heterogeneous Catalysts for the Heck Coupling Reaction
Mella C, et al.
MATERIALS, 12, 2612-2612 (2019)
Palladium (II) Acetate
Grennberg H, et al
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Palladium (II) Acetate [Pd (OAc)2]: A Versatile Catalyst
Vats R
Synlett, 2006, 329-330 (2006)