Merck
901742
Sigma-Aldrich
Dimethyl[(1-pyrrolidinyl)phenyl]-amine nickel(II) chloride
≥95%
Sinónimos:
(PyrNMeNN)Ni-Cl, (SP-4-4)-Chloro[N1,N1-dimethyl-N2-[2-(1-pyrrolidinyl-κN)phenyl]-1,2-benzenediaminato-κN1N2]nickel, Second-generation Nickamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H22ClN3Ni
Peso molecular:
374.53
Código UNSPSC:
12352101
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: nickel
reagent type: catalyst
cadena SMILES
CN(C)C1=C(C=CC=C1)NC2=CC=CC=C2N3CCCC3.[Ni].Cl
Aplicación
As reported by Xile Hu′s lab, this nickel(II) pincer complex is an improvement from the first-generation Nickamine as an efficient Ni catalyst for Kumada and Suzuki-Miyaura cross-coupling of both nonactivated primary and secondary alkyl halides.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Structure-Activity Study of Nickel NNN Pincer Complexes for Alkyl-Alkyl Kumada and Suzuki-Miyaura Coupling Reactions.
Franco TD, et al.
Helvetica Chimica Acta, 99(11), 830-847 (2016)
From Dimethylamine to Pyrrolidine: The Development of an Improved Nickel Pincer Complex for Cross-Coupling of Nonactivated Secondary Alkyl Halides.
Garcia PMP, et al.
ACS Catalysis, 6 (1), 258-261 (2016)
Artículos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.