コンテンツへスキップ
Merck
ホーム精密ラジカル重合ガイドブック(日本語版)
精密ラジカル重合ガイドブック(日本語版)
Controlled Radical Polymerization Guide
精密ラジカル重合ガイドブック
ラジカル重合は、高分子量ポリマーの商業生産に最も広く使用されているプロセスの一つです。多様なビニル化合物に適用できるラジカル重合にリビング特性を付与した、可逆的不活性化ラジカル重合(RDRP:reversible deactivation radical polymerization)技術の開発により、従来のラジカル重合の汎用性の多くを維持しながら、重合プロセスの制御が可能になりました。ラジカル重合をブロックやスター型などの複雑な構造をもつポリマーの合成に応用することは、もはや困難ではなくなりました。現在、最も注目されている重合技術には、ニトロキシドを介したラジカル重合(NMP)、原子移動ラジカル重合(ATRP)、可逆的付加開裂連鎖移動(RAFT)があります。これら重合反応は、材料科学からライフサイエンスまでの幅広い用途の材料を生成するための手法として、高分子合成を超えた幅広い分野で採用されています。
本ガイドブックでは、ATRP、RAFT、NMPの3種類の精密ラジカル重合法に関するビューおよび実験に関する詳細について、Krzysztof Matyjaszewski教授、Graeme Moad博士をはじめとするCSIROの主要メンバー、Karen L. Wooley教授など、各分野の著名な先生方に解説していただきました。
目次
原子移動ラジカル重合(ATRP)
可逆的付加-開裂連鎖移動重合(RAFT)
ニトロキシドを介した重合(NMP)
【巻末】RAFT剤とモノマーの適合表
【参考】ATRP、RAFT、およびNMP法の利点と制限
コンパクトな長さのミニレビューですので、お気軽に各分野の最新情報を知ることができます
Material Matters(季刊誌)
Material Mattersは、材料科学分野に関する季刊ニュースレターです。世界各国の第一線の研究者によるテクニカルレビューを掲載しています。
ご登録いただくと、有機合成・材料科学製品に関する情報を月1~2回程度、メール(HTML形式)でお届けします
ChemNews(ケムニュース)
有機合成化学・材料科学分野の研究者の方に新製品情報をいち早くお届けするメールニュースです。
検索結果をPDFで保存することができます
構造式カタログ
10万点以上のシグマアルドリッチ製品の構造式を一覧表示できます。カテゴリや製品英名で絞込み検索が可能です。
試験研究で使った材料を同じ品質で製造用に使用できるので、大量生産のために新たな供給先を探す手間が省けます
バルク供給のお問い合わせ
カタログ掲載化合物 約25万品目をバルク供給しています。フレキシブルなサービスで商用生産に対応します。
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?