Benzonase®核酸酶對哪種核酸有效?我可以在分離 RNA 時使用它嗎?
Benzonase® Nuclease 是一種雜交內切酶,可以攻擊和降解所有形式的 DNA 和 RNA(單鏈、雙鏈、線性和環狀)。
我想使用 Benzonase® Nuclease 來達到什麼目的?
應用包括:降低黏度以利於加工(例如:重組蛋白質的純化、黏度的降低)、
應用包括:降低黏度以利於處理(例如:重組蛋白質純化、使用哺乳類動物細胞裂解液等對黏度敏感的應用);在處理前減少儲存的外周血單核細胞 (PBMC) 樣本中的結塊;製備包涵體以成功使蛋白質重組;以及在進行二維 SDS-PAGE 前去除樣本中帶負電荷的核酸。
Benzonase®核酸酶如何失活?如何去除?
使用 EDTA 螯合必需的金屬離子可達到可逆抑制。不可逆的失活只能在極端條件下(100 mM NaOH,70 °C,30 分鐘)完成。可使用層析技術將苯甲酮酵素與目標產品分離。
My Benzonase® Nuclease was left out on the bench.它還好嗎?
我們對 Benzonase Nuclease 進行了廣泛的穩定性測試,發現它非常穩定。即使在 37 °C 下長時間培養,Benzonase® Nuclease 仍能在幾個月內維持 > 90% 的活性。
我想使用不同的緩衝液。我想使用不同的緩衝液,請問 Benzonase® Nuclease 的完全活性絕對需要什麼條件?哪些條件會降低其活性?
Benzonase® Nuclease 的活性需要 1-2 mM Mg2+。單價陽離子濃度>50%、磷酸濃度>20 mM、硫酸銨濃度>25 mM會抑制苯宗酶(約 50%的活性)。
Benzonase®核酸酶與蛋白酶抑制劑雞尾酒相容嗎?
是的。 不過,由於許多蛋白酶抑制劑雞尾酒都含有 EDTA,因此應謹慎使用。
我的蛋白不溶解,我需要在變性條件下進行純化。Benzonase® Nuclease 在尿素中是否仍然有效?
Benzonase®核酸酶的活性实际上在尿素存在的情况下会增加,浓度最高可达 6 M。在 7 M 尿素濃度下,Benzonase 核酸酶會在 15 分鐘後變性,失去活性。然而,在失活之前,核酸會發生顯著的降解。較高初始濃度的 Benzonase Nuclease 可以部分補償 7 M 尿素的影響。
為什麼有這麼多種 Benzonase® Nuclease?HC 是什麼意思?
為了滿足最廣泛的加工和成本要求,Benzonase® Nuclease 有兩種不同的純度等級:純度等級 I (>99% 純度) 和純度等級 II (>90% 純度)。這兩種等級都有 25 U/μL 或高濃度 (HC) 的產品,高濃度 (HC) 的定義為 250 U/μL 。如需大量購買,請聯絡客製化服務部。
Benzonase®核酸酶完全降解核酸的最終結果是什麼?
Benzonase®核酸酶將核酸完全消化為以5'-單磷酸為末端、長度為2-5個碱基的寡核苷酸。