摘要
信號肽是存在於分泌蛋白N-端的5-30個氨基酸(aa)的肽。已知信號肽對蛋白質分泌的效率和 N 端處理的正確性都有很大的影響。
在本研究中,我們評估了一種模型重組人源化 IgG 的兩種信號肽序列。使用 FACS 分析評估了在瞬間轉染和穩定(大量和迷你池)階段的產率。使用肽圖和完整質量分析評估 N 端裂解情況。觀察到 N 端異質性,其中一個信號肽導致主要物種的 D 質量 159 添加到輕鏈的 N 端。純化後的產品品質或抗原結合親和力都沒有受到影響。我們成功地使用了定點突變技術來重新設計信號肽,以防止這種誤解。然而,這會導致重組 IgG 的生產率降低,但不會影響產品的品質或生物活性。這結果強調了用平衡的優化策略評估更多信號肽設計的重要性,以確保正確的 N 端裂解和高生產率。
背景和方法
。
圖 1.信號肽的結構。
信號肽並非由嚴格的共識序列組成,而是具有三區設計,包括帶正電荷的 N 端區域 (n-region)、疏水的中央區域 (h-region) 以及中性、極性的 C 端區域 (c-region)。
材料和方法
細胞培養和Fed Batch Assay
轉染CHOZN® GS -/-宿主細胞系,並產生表達模型人源化單克隆抗體的單細胞克隆。兩種不同的載體骨架:評估了 CLE 305 和 CLE 306。在第 4 天和第 7 天,用葡萄糖和谷氨酰胺或僅用葡萄糖補充。培養物維持在 Ex-CELL® CHO CD Fusion (14365C)中。
完整蛋白精確質譜法
使用完整質量存取糖型的重組 IgG 總糖型分佈的相對值是使用 SEC-MS(Waters Acquity UPLC®/Q-TOF Premier™)方法測定的。
分泌 IgG 的表面抗原染色和 FACS 分析
使用 PE 結合的 F(ab')2 片段 Donkey Anti-human IgG(Jackson ImmunoResearch Laboratories Inc # 709-116-149)對瞬態或穩定轉換的細胞進行染色。
位點導向突變
設計並合成了包括對應於輕鏈上信號肽 C 端兩個氨基酸(蘇氨酸和甘氨酸)的 6 個碱基對缺失的片段。使用 QuikChange II XL Kit (Agilent, Cat#200521-5) 按照製造商的規程對 CLE 306 媒體進行定點突變。新的載體稱為 CLE 323。CLE 306 也重新克隆了輕鏈上的種系信號肽。
結果
在瞬間池和穩定池中確認表達
。
圖 2.使用 PE 結合抗體對分泌的 IgG 進行表面抗原染色,然後進行 FACS 分析。
在瞬間階段和在 -Glutamine 選擇下產生的穩定池中,確認了分泌抗體的表達。
圖 3.Code H HC 和 LC 的解卷 MS 圖譜。
HC峰與建議的HC序列一致,但C端Lys被截斷。
觀察到的 LC 顯示兩個峰,一個是預期大小的峰,另一個是 + Δmass 為 159 Da 的主要峰。這與信號序列 C 端胺基酸「ThrGly-」的質量相關。肽圖結果證實 HC 的 N 端處理正確,而 LC 有一個預期質量 + 159 的肽。
信號肽的正確處理工程
Engineering of Signal Peptide for Correct Processing
.
圖 4.使用定點突變技術從 LC 上的信號肽序列中刪除兩個 C 端 aa。Signal P 和 SIGCleave 軟體預測工程信號肽的處理過程正確無誤。
在胚芽系和工程信號肽中正確處理
表達向量
圖 5.Code H LC 的解卷积 MS 光谱。
左圖使用 LC 上的種系信號肽序列,右圖使用工程化版本 2 信號肽。
產品品質和抗原結合親和力
。
圖 6.純化重組 IgG 的 SDS-PAGE 變性凝膠。
左圖使用 LC 上的種系信號肽序列,右圖使用工程化的版本 2 信號肽。
Signal Pep+de Version | 參考 KD (pM) | |
---|---|---|
未修改 (CLE 306) | 49。 | Sample KD (pM) |
Unmodified (CLE 306) | 49.7 | 53。6 |
工程化 (CLE 323) | 45.2 | 40.1 |
Germline (CLE 320) | 45.2 | 42.2 |
對重組 IgG 產能的影響
圖 7.Minipool 靜態和餵料批次震盪培養滴定度
結論
- CLE 306 和 CLE 305 的輕鏈上的信號肽導致模型 IgG 的瞬間和穩定表達。
- 這個版本導致信號肽序列的誤切,造成
- + Δ質量159的主要峰
- ;此質量對應於裂解位點前的兩個氨基酸蘇氨酸 + 甘氨酸的質量
- 沒有觀察到對產品質量的影響 - 輕鏈上的胚系信號肽(CLE 320)導致了正確的信號肽處理
- 重新製造信號肽,以定點突變去除兩個氨基酸 Threonine + Glycine,也可得到正確的信號肽處理
- 產品品質或抗原結合親和力未見差異
- ;重新設計的信號肽生產率下降,在 minipool 靜態和和
Fed 批次培養物中表達下降 - 結果強調了以平衡的優化策略評估更多信號肽設計的重要性,以確保正確的 N 端裂解和高生產率。
鳴謝
內部分析R&D:
Isil Yasa, Kevin Ray
CHOZN® Platform Team
Network error: Failed to fetch
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。