金奈米顆粒:特性與應用
Introduction
膠體金奈米顆粒因其與可見光互動所產生的鮮豔色彩,已被藝術家使用了數個世紀。最近,這些獨特的 光電特性已被研究並應用在高科技應用上,例如有機光電、感官探針、治療劑、生物和醫療應用的藥物傳輸、電子導體和催化作用。金奈米顆粒的光學和電子特性可透過改變尺寸、形狀、表面化學或聚集狀態來調整。
金奈米粒子的光電特性
金奈米粒子與光的互動強烈受制於其環境、大小和物理尺寸。在膠體奈米粒子附近傳播的光線的振盪電場會與自由電子互動,造成與可見光頻率共振的電子電荷協調振盪。這些共振振盪稱為表面等離子。對於細小 (~30 nm) 的單分散金奈米顆粒而言,表面等離子共振現象會導致吸收光譜中藍綠色部分 (~450 nm) 的光,同時反射紅色光 (~700 nm),產生豐富的紅色。隨著顆粒尺寸的增加,表面等離子共振相關吸收的波長會轉向更長、更紅的波長。然後紅光被吸收,藍光被反射,產生淺藍色或紫色的溶液(圖 1)。隨著顆粒尺寸朝體積極限持續增加,表面等離子共振波長會進入光譜的紅外線部分,而大部分可見光波長會被反射,使奈米顆粒呈現透明或半透明的顏色。表面等離子共振可透過改變奈米微粒的尺寸或形狀來調整,進而產生具有量身訂做光學特性的微粒,適用於不同的應用。
圖 1.各種尺寸單分散金奈米粒子的顏色
在金溶液中加入過量的鹽時,也會出現這種現象。金納米粒子的表面電荷變成中性,導致納米粒子聚集。因此,溶液的顏色會從紅色變成藍色。為了減少聚集,金奈米顆粒多樣化的表面化學特性使其可以塗覆聚合物、小分子和生物辨識分子。這種表面修飾使金奈米顆粒能夠廣泛地應用於化學、生物、工程和醫療等領域。金奈米粒子的典型特性如表 1所示。
直徑 | 奈米粒子 /mL | 摩爾延伸 (M-1cm-1) | 產品編號 | |
---|---|---|---|---|
5 nm | 5.47 x 1013 | 515-520 nm | 1.10 x 107 | 741949 (Surfactant Stabilized) 752568 (PBS) |
10 nm | 5.98 x 1012 | 515-520 nm | 1.01 x 108 | 741957 (Surfactant Stabilized) 752584 (PBS) |
15 nm | 1.64x1012 | 520 | 3.67x108 | 777137 (Surfactant Stabilized) 777099 (PBS) |
20 nm | 6.54 x 1011 | 524 nm | 9.21 x 108 | 741965 (Surfactant Stabilized) 753610 (PBS) |
30 nm | 1.79 x 1011 | 526 nm | 3.36 x 109 | 741973 (Surfactant Stabilized) 753629 (PBS) |
40 nm | 7.15 x 1010 | 530 nm | 8.42 x 109 | 741981 (Surfactant Stabilized) 753637 (PBS) |
50 nm | 3.51 x 1010 | 535 nm | 1.72 x 1010 | 742007 (Surfactant Stabilized) 753645 (PBS) |
60 nm | 1.96 x 1010 | 540 nm | 3.07 x 1010 | 742015 (Surfactant Stabilized) 753653 (PBS) |
80 nm | 7.82 x 109 | 553 nm | 7.70 x 1010 | 742023 (Surfactant Stabilized) 753661 (PBS) |
100 nm | 3.84 x 109 | 572 nm | 1.57 x 1011 | 742031 (Surfactant Stabilized) 753688 (PBS) |
150 nm | 3.60 x 109 | 未測量 | - | 742058 (Surfactant Stabilized) |
200 nm | 1.9 x 109 | 未測量 | - | 742066 (Surfactant Stabilized) |
250 nm | 7.1 x 108 | 未測量 | - | 742074 (Surfactant Stabilized) |
300 nm | 4.5 x 108 | 未測量 | - | 742082 (Surfactant Stabilized) |
400 nm | 1.9 x 108 | 未測量 | - | 742090 (Surfactant Stabilized) |
應用
金奈米顆粒的應用範圍正在快速增長,包括:
- 電子 - 金奈米顆粒被設計用作從可印刷油墨到電子芯片的導體。1隨著電子世界變得越來越小,奈米顆粒成為晶片設計的重要元件。
- 光動力療法 - 近紅外線吸收金奈米粒子(包括金奈米殼和奈米棒)在 700 到 800 nm 波長的光激發下會產生熱能。2 當光線照射到含有金奈米粒子的腫瘤時,粒子會迅速升溫,殺死腫瘤細胞,這種治療方法也稱為熱療法。
- 治療劑傳輸 - 治療劑也可以塗佈在金奈米粒子的表面。3金納米粒子的大表面面積與體積比使其表面能夠塗覆數百種分子(包括治療劑、靶向劑和防污聚合物)。
- 傳感器 - 金納米粒子可用於各種傳感器。spectroscopy,利用金奈米顆粒做為基板,以量測化學鍵的振動能量。這種策略也可用於檢測蛋白質、污染物和其他無標籤分子。
- 探針 - 金奈米粒子也會散射光線,並在暗視場顯微鏡下產生一系列有趣的顏色。5 此外,金奈米粒子的密度相對較高,因此可作為透射電子顯微鏡的探針。
- 診斷 - 金奈米粒子也可用於檢測診斷心臟疾病、癌症和傳染病的生物標記。6它們在橫向流免疫分析中也很常見,一個常見的家用例子是家庭懷孕檢測。
- 催化 - 金奈米粒子在許多化學反應中被用作催化劑。7 金奈米粒子的表面可用於選擇性氧化,或在某些情況下,其表面可還原反應(氮氧化物)。金奈米粒子正被開發應用於燃料電池。這些技術將有助於汽車和顯示器產業。
Quality Advantage
我們很榮幸能與 Cytodiagnostics 合作,提供廣泛的金奈米微粒產品組合,專門用於生命科學和材料科學領域的高科技應用。金奈米顆粒的直徑大小從 5 nm 到 400 nm 不等,具有多種溶劑成分的多種表面功能。
儘管球形金奈米粒子傳統上是使用還原劑合成,例如硼氫化鈉,而 Cytodiagnostics 擁有專屬製程和配方,可製備出高球形金奈米粒子,且不需使用刺激性還原劑。與其他金奈米粒子相比,這些奈米粒子具有許多優點,包括:
- 窄尺寸分佈 - 基於動態光散射 (DLS) 和 TEM 分析。每一批產品都經過 DLS 和 UV-Vis 光譜的驗證(圖 2)。
圖 2.DLS 與 UV-Vis 光譜顯示 Cytodiagnostics 出品的精確金奈米顆粒。
- 一致的尺寸和形狀 -即使超過 100 nm,CV(方差係數)仍為 10%。5 nm 和 400 nm 奈米微粒的範例如下 圖 3所示。
圖 3.CV <8% 的 5 nm (左) 和 400 nm (右) 金奈米微粒的 TEM 影像。
奈米金箔
圖 4.100 奈米金奈米雛菊的 TEM
與相同核心直徑的球形金奈米粒子相比,Gold NanoUrchins 具有獨特的光學特性。與球形顆粒相比,金奈米Urchin穗狀凹凸不平的表面會導致表面等離子體峰紅移,並在金奈米Urchin穗狀凹凸不平的頂端產生更大的電磁場增強。舉例來說,100nm 球形金奈米粒子的 SPR 峰值在 570nm 處,而 100nm 金奈米超微粒子的 SPR 峰值則在 680nm 左右, 圖 4.
。
圖 5.左 - 100 nm 金奈米赭素 (藍) 和 100 nm 標準金奈米顆粒 (綠) 的 UV-VIS 光譜。請注意 SPR 峰的紅移。右圖 - 直徑從 50 nm 到 100 nm 金奈米顆粒的 UV-VIS 光譜。
Outlook
金奈米顆粒是用途廣泛的多用途材料,由於合成程序發達,因此具有特性良好的電子和物理特性。此外,它們的表面化學特性也很容易修改。這些特性使金奈米粒子成為學術研究中應用最廣泛的奈米材料之一,也是全球醫療照護設備和工業產品中不可或缺的元件。我們提供廣泛的金奈米顆粒,供全球研究界使用,有助於增加其在高科技應用中的採用。
Network error: Failed to fetch
參考資料
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。